Merck
TEM-HC400-CU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Copper Grids
size 400 mesh, box of 25
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-HC400-CU-UL ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 25
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Copper grids, 400 Mesh, 25/box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)