Merck
931519
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
Synonym(e):
TEM grids
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
Materialien
carbon film
copper grid
Verpackung
box of 50
film size
5-6 nm
Größe des Netzaufdrucks
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)