Merck
T62006
Sigma-Aldrich
Trifluoracetaldehyd-Ethyl-Halbacetal
90%
Synonym(e):
1-Ethoxy-2,2,2-trifluor-ethanol
About This Item
Lineare Formel:
CF3CH(OH)OCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.09
Beilstein:
906797
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Verunreinigungen
≤12% water
Brechungsindex
n20/D 1.342 (lit.)
bp
104-105 °C/745 mmHg (lit.)
Dichte
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
InChIKey
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde: used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.[1][2][3]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)