Wichtige Dokumente
T4803
Tetrabrombrenzkatechin
96%
Synonym(e):
Tetrabrom-pyrocatechol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6Br4-1,2-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
189-193 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6H2Br4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
InChIKey
OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?