Merck
T21954
Sigma-Aldrich
3,3-Tetramethylen-glutarsäure-anhydrid
98%
Synonym(e):
1,1-Cyclopentan-diessigsäure-anhydrid, 8-Oxaspiro[4.5]decan-7,9-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
Beilstein:
383703
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
bp
186 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
InChIKey
GFWLMILMVMCJDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)