Merck
T2032
Sigma-Aldrich
Kalium-D-tartrat monobasisch
Synonym(e):
D-(−)-Weinsäure Monokaliumsalz, Kaliumhydrogen-D-tartrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5KO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
Beilstein:
6119984
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
[K+].O[C@@H]([C@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m0./s1
InChIKey
KYKNRZGSIGMXFH-YGEZSCCGSA-M
Anwendung
Primary standard buffer.
Sonstige Hinweise
unnatürliches Isomer
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dawson, R.M.C.
Data for Biochemical Research, 421-421 (1986)