Merck
T14605
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-2-methanol
98%
Synonym(e):
2-Hydroxymethyl-tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyl-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
Beilstein:
102998
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.02 (vs air)
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
InChIKey
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter