Fortfahren mit
A7883
5α-Androst-16-en-3α-ol
synthetic (organic), ≥98% (TLC), androgen pheromone, powder
Synonym(e):
Androstenol, 16-(5α)Androsten-3α-ol, 3α-Hydroxy-5α-androst-16-ene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 65.80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 317.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-573-1
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 65.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5α-Androst-16-en-3α-ol,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
GC/MS: suitable
mp
140-141 °C (lit.)
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2
InChI
1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
KRVXMNNRSSQZJP-PHFHYRSDSA-N
Application
5-α-androst-16-en-3-α-ol (androstenol) is an androgen believed to act as a pheromone. Androstenol has been used in a study to develop a combined gas chromatography/thermal conversion/isotope ratio mass spectrometry (GC/TC/IRMS) method for D/H ratio determination of endogenous urinary steroids.
Biochem/physiol Actions
5alpha-androst-16-en-3alpha-ol (androstenol), is an androgen believed to act as a pheromone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E3375E512610300
description
-
description
-
description
-
description
purum, ≥99.0% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)