Merck
SYNV211000
Synthware Dewar type vacuum trap
1000 mL, stopcock: PTFE
Synonym(e):
Synthware V211000
Größe auswählen
1 EA
CHF 548.00
CHF 548.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 548.00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
CHF 548.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V211000
Kapazität
1000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)