Merck
SYNS510217
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 2 mm, plug size 12/30
Synonym(e):
Synthware S510217, T-shape stopcock
Größe auswählen
1 EA
CHF 21.10
CHF 21.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 21.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 21.10
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S510217
Bohrungsgröße
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)