Merck
SYNS191125
Synthware metering valve stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Synonym(e):
Synthware S191125
Größe auswählen
1 EA
CHF 51.90
CHF 51.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 51.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 51.90
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S191125
Bohrungsgröße
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With a threaded PTFE needle valve for the fine control of flow through the bore of the stopcock plug. This replacement kit is complete with all the components.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)