Merck
Z173398
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-Adapter
Joint cap with stopcock, female joint: threaded 14/20
Größe auswählen
1 EA
CHF 117.00
CHF 117.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 117.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
CHF 117.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Verbindung
female joint: threaded14/20
Allgemeine Beschreibung
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)