Merck
SYNF642460
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F642460, addition funnel
Größe auswählen
1 EA
CHF 206.00
CHF 206.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 206.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 206.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F642460
Kapazität
60 mL
60 mL
Allgemeine Beschreibung
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)