Merck
SYNF621125G
Synthware pressure equalizing addition funnel
125 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: glass
Synonym(e):
Synthware F621125G, dropping funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F621125G
Kapazität
125 mL
125 mL
Allgemeine Beschreibung
With glass stopcock, graduated.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)