Merck
SYNF484500
Synthware solvent transfer/storage flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F484500, Straus flask, receiver flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 124.00
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 124.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F484500
Kapazität
500 mL
500 mL
Ventilgröße
0-4 mm
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)