Merck
SYNF454250
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock and PTFE stopper
Synonym(e):
Synthware F454250, glass separatory funnel
Größe auswählen
1 EA
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 134.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F454250
Kapazität
250 mL
250 mL
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)