Merck
Z548677
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
CHF 251.00
CHF 251.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 251.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 251.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Höhe
430 mm
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Form, mit PTFE-Hahn 2mm, ab 500mL Inhalt. Hahn 4mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)