Merck
SYND451910
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware D451910, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Größe auswählen
1 EA
CHF 192.00
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 192.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D451910
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)