SYNC393225C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
50 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 254 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonym(e):
Synthware C393225C, glass chromatograpy column
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C393225C
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
26.0 mm × 254 mm
Kapazität
50 mL
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)