Merck
Z104329
Sigma-Aldrich
Aldrich® Reaktionsgefäß-Blasenzähler
joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
5-7 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schließt das Reaktionsgefäß gegen die Atmosphäre ab.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC