Merck
SYNC362625C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 254 mm
Synonym(e):
Synthware C362625C, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
CHF 122.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 122.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C362625C
Länge
254 mm
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)