Merck
SYNC361340
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 10.0 mm, L 406 mm
Synonym(e):
Synthware C361340, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
CHF 104.00
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 104.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C361340
ID
10.0 mm
Länge
406 mm
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)