Merck
SYNC361725
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 13.4 mm, L 254 mm
Synonym(e):
Synthware C361725, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
CHF 91.60
CHF 91.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 91.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 91.60
Check Cart for Availability
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C361725
ID
13.4 mm
Länge
254 mm
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)