Merck
SLW718347
Pyrex® Pestle
rough finish, L 125 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 718347
Größe auswählen
1 EA
CHF 22.80
CHF 22.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 22.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 22.80
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
718347
SciLabware
Länge
125 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)