Merck
SLW4980-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
250 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4980-25
Größe auswählen
12 EA
CHF 170.00
CHF 170.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 170.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 170.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Materialien
Pyrex flask
flat bottom
Verbindung
joint neckNARROW-NECK
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
heavy duty
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 4980-250
Höhe
132 mm
Grundkörper AD
82 mm
Kapazität
250 mL
250 mL
Hals ID
27 mm
Stopfengröße
27
Fitting
narrow neck
Allgemeine Beschreibung
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)