Merck
Z326798
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint ST/NS neck14/23
Beschreibung
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
250 mL, accuracy: 0.15 mL
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC,IN). Lieferung mit PP Stopfen. Eterna Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, besonders resistent gegen aggresive Reinigungsmittel. Blaubrand® Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR36851 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1