Merck
SLW3396/04AS
Pyrex® Burettes, Schellbach, automatic zero, class AS, PTFE stopcock
25 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3396/04AS
Größe auswählen
1 EA
CHF 264.00
CHF 264.00
Voraussichtliches Versanddatum05. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 264.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 264.00
Voraussichtliches Versanddatum05. April 2025
Materialien
PTFE stopcock
Leistungsmerkmale
graduations 0.05 mL
Hersteller/Markenname
3396/04AS
SciLabware
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit′ cone
  • Blue enamel graduations with Schellbach stripe
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
  • facilitates accurate reading of the meniscus
  • exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)