Merck
SLW2140/06M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 80 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2140/06M
Größe auswählen
10 EA
CHF 224.00
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 224.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
fits filter diam. 90 - 150 mm
Leistungsmerkmale
short stem
Hersteller/Markenname
2140/06M
SciLabware
Filterdurchm.
90—150 mm
Schaft L
82 mm
Schaft AD
8 mm
Oberteil AD
80 mm
Allgemeine Beschreibung
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)