Merck
SLW1450/04D
Pyrex® Evaporating dish
90 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1450/04D
Größe auswählen
10 EA
CHF 171.00
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 171.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat base
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1450/04D
Höhe
45 mm
Durchmesser
80 mm
Schalendurchm.
80 mm
Kapazität
90 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)