Merck
DWK213014404
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 170 mL
Synonym(e):
213014404
Größe auswählen
10 EACH
CHF 130.00
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
CHF 130.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Beschreibung
With Spout
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213014404
Zylinderkapazität
170 mL
Anwendung
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)