Merck
Z740686
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 1000 mL
Größe auswählen
6 EA
CHF 317.00
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 317.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Verbindung
joint stopper10
Verpackung
pkg of 6 ea
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)