Merck
SLW1137/10M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1137/10M
Größe auswählen
1 EA
CHF 67.70
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 67.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Materialien
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Verbindung
joint neck SVL 42
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1137/10M
Grundkörper AD
131 mm
Kappengröße
42
Kapazität
1,000 mL
Kolben H
210 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)