Merck
SIK4404-20
Sigma-Aldrich
11-Pentafluorophenoxyundecyltrimethoxysilane
≥95%
Größe auswählen
250 MG
CHF 141.00
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 141.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H31F5O4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.54
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
liquid (colorless)
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Anwendung
This coupling agent is an "hydrophobic ether" and gives very good results in the non-covalent immobilization (hydrophobic and pi stacking interactions) of proteins like antibodies.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)