Wichtige Dokumente
QBD10193
Biotin-dPEG®3-NH3+TFA-
>95% (HPLC)
Synonym(e):
Biotin-PEG-Amine, Biotin-PEG3-NH3-TFA-, Biotin-PEG3-amine TFA salt, Biotin-PEG3-ammonium trifluoroacetate
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)