Wichtige Dokumente
P9630
4-Pyridoxinsäure
≥98%
Synonym(e):
2-Methyl-3-hydroxy-4-carboxy-5-hydroxymethylpyridine, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
258-261 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ncc(CO)c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
HXACOUQIXZGNBF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)