Merck
656321
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-Methoxyphenethylamin-Hydrochlorid -hydrochlorid
90%
Synonym(e):
2-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)ethylamin-hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
solid
SMILES String
Cl.COc1ccc(CCN)cc1Cl
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
InChIKey
VGUBBPZQDURYFN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable