Merck
P40204
Sigma-Aldrich
Phthalimidoacetaldehyd-Diethylacetal
99%
Synonym(e):
N-(2,2-Diethoxyethyl)-phthalimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO4/c1-3-18-12(19-4-2)9-15-13(16)10-7-5-6-8-11(10)14(15)17/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)