Merck
P23709
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylendicetonitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CH2CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
bp
170 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-35 °C (lit.)
SMILES String
N#CCc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C10H8N2/c11-6-4-9-2-1-3-10(8-9)5-7-12/h1-3,8H,4-5H2
InChIKey
GRPFZJNUYXIVSL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)