Merck
JKA13020
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
1 G
CHF 343.00
CHF 343.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 343.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2CH2O)4CH2CH2NH2
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 343.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
mPEG5-NH2,
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)