Merck
P21501
Sigma-Aldrich
9-Phenylcarbazol
97%
Größe auswählen
10 G
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 117.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-97 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H13N/c1-2-8-14(9-3-1)19-17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
InChIKey
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)