Merck
MT51350100
Mettler-Toledo protein cleaning solution
volume 250 mL
Größe auswählen
250 ML
CHF 36.00
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 36.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115600
NACRES:
NB.79
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350100
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination. Treatment time about 1 h.
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1