Merck
M73001
Sigma-Aldrich
3-Methylpiperidin
99%
Synonym(e):
β-Pipecolin, 3-Pipecolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.17
Beilstein:
79807
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
125-126 °C/763 mmHg (lit.)
Dichte
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChIKey
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity
  • CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain
  • Aurora kinase inhibitors
  • Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
  • 1,3,5-Oxadiazinones
  • Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1