Merck
M32100
Sigma-Aldrich
Methyl-4-Bromcrotonat
85%, technical grade
Größe auswählen
25 G
CHF 109.00
100 G
CHF 300.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 109.00
100 G
CHF 300.00
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH=CHCO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
liquid
Verunreinigungen
<15% 2(5H)-furanone
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
83-85 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChIKey
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)