Merck
M31651
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzylcyanid
98%
Synonym(e):
p-Tolylacetonitril, α-Cyano-p-xylol, 4-Methyl-benzylcyanid
Größe auswählen
25 G
CHF 200.00
CHF 200.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 200.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
Beilstein:
1099645
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 200.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jun-Nan Yang et al.
Insect science, 28(3), 811-824 (2020-05-21)
The pea leafminer, Liriomyza huidobrensis, is an important pest species affecting ornamental crops worldwide. Plant damage consists of oviposition and feeding punctures created by female adult flies as well as larva-bored mines in leaf mesophyll tissues. How plants indirectly defend