Merck
C27204
Sigma-Aldrich
2-Chlorbenzylamin
95%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.60
Beilstein:
907186
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.562 (lit.)
bp
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChIKey
KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)