M153
Maleinsäure
99%
Synonym(e):
cis-Butendisäure, Toxilsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Dichte
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)