Wichtige Dokumente
M0875
DL-Apfelsäure
≥98% (capillary GC)
Synonym(e):
(±)-2-Hydroxysuccinsäure, DL-Hydroxybutandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98% (capillary GC)
Selbstzündungstemp.
644 °F
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES String
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 27606 | M6413 | M1000 |
---|---|---|---|
solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility acetone: soluble 17.75 g/ 100 gm at 20 °C, diethyl ether: soluble 0.84 g/100 gm at 20 °C, dioxane: soluble 22.70 g/100 gm at 20 °C, ethanol: soluble 45.53 g/100 gm at 20 °C, methanol: soluble 82.70 g/100 g at 20 °C, water: soluble 55.8 g/100 gm at 20 °C, benzene: insoluble | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless |
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
mp 131-133 °C (lit.) | mp 129-133 °C, 131-133 °C (lit.) | mp 101-103 °C (lit.) | mp 101-103 °C ((lit.)), 101-103 °C (lit.) |
vapor density 4.6 (vs air) | vapor density 4.6 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
vapor pressure <0.1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
397.4 °F
Flammpunkt (°C)
203 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?