Merck
M072000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N-Diisopropylchlorphosphoramidit
Synonym(e):
Phosphorigsäure-mono-(2-cyanethylester)-diisopropylamid-chlorid
Größe auswählen
5 G
CHF 646.00
CHF 646.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 646.00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.68
Beilstein:
3588525
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 646.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥97.0% (31P-NMR)
Form
liquid
Farbe
clear to very slightly hazy colorless
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
InChIKey
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite is a monochloridite phosphorylation reagent used for DNA synthesis.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Abdelaziz Al Ouahabi et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(16), 5629-5635 (2015-04-09)
Sequence-defined non-natural polyphosphates were prepared using iterative phosphoramidite protocols on a polystyrene solid support. Three monomers were used in this work: 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-propyl) diisopropylphosphoramidite (0), 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dimethyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1), and 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dipropargyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1'). Phosphoramidite coupling steps allowed rapid synthesis