L810000-HH
Acetonitril
configured for PerkinElmer 8900, configured for Polygen, for DNA synthesis
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Typ
for DNA synthesis
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Verpackung
pkg of 6 × 450 mL (L810045-06)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
colorless
Brechungsindex
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (completely)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Kompatibilität
configured for PerkinElmer 8900
configured for Polygen
Format
neat
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup