Merck
L020001-HH
Sigma-Aldrich
DCA-Deblock
with Dichloromethane
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Verpackung
pkg of 4 × 2.5 L (L020251-04)
Konzentration
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Angaben zur Herstellung
Dicloromethane / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)